Stampa…
2,3-Dihydro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR305601-1G OR305601-250MG
APOSOR305601-1GEA 1450 EUR
APOSOR305601-1G APOSOR305601-250MG
2,3-Dihydro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine 95%
2,3-Dihydro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
Formula: C₇H₈N₂
Peso molecolare: 120,152 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18382584
CAS Number: 23596-28-3