Stampa…
Isoquinoline-6-carboxaldehyde 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Formylisoquinoline, 6-Formyl-2-azanaphthalene, Isoquinoline-6-carbaldehyde
OR30560-1G OR30560-250MG
APOSOR30560-1GEA 634 EUR
APOSOR30560-1G APOSOR30560-250MG
Isoquinoline-6-carboxaldehyde 95+%
Isoquinoline-6-carboxaldehyde
Formula: C₁₀H₇NO
Peso molecolare: 157,169 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06227438
CAS Number: 173089-81-1