Stampa…
3-Chloro-1H-indazole-5-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR305575-1G OR305575-250MG
APOSOR305575-1GEA 575 EUR
APOSOR305575-1G APOSOR305575-250MG
3-Chloro-1H-indazole-5-carboxylic acid
3-Chloro-1H-indazole-5-carboxylic acid
Formula: C₈H₅ClN₂O₂
Peso molecolare: 196,591 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11499013
CAS Number: 1031417-73-8