Stampa…
5-Bromo-6-nitro-1H-indazole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR305536-1G OR305536-5G
APOSOR305536-1GEA 166 EUR
APOSOR305536-1G APOSOR305536-5G
5-Bromo-6-nitro-1H-indazole 97%
5-Bromo-6-nitro-1H-indazole
Formula: C₇H₄BrN₃O₂
Peso molecolare: 242,03 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09027584
CAS Number: 71785-49-4