Stampa…
5-Methyl-1H-indazol-4-amine 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR305526-100MG OR305526-1G OR305526-250MG
APOSOR305526-100MGEA 93.1 EUR
APOSOR305526-100MG APOSOR305526-1G APOSOR305526-250MG
5-Methyl-1H-indazol-4-amine 95+%
5-Methyl-1H-indazol-4-amine
Formula: C₈H₉N₃
Peso molecolare: 147,177 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19204122
CAS Number: 81115-60-8