Stampa…
6-Bromo-5-chloro-1H-indazole
Fornitore: Apollo Scientific
OR305514-250MG OR305514-1G OR305514-5G
APOSOR305514-250MGEA 114 EUR
APOSOR305514-250MG APOSOR305514-1G APOSOR305514-5G
6-Bromo-5-chloro-1H-indazole
6-Bromo-5-chloro-1H-indazole
Formula: C₇H₄BrClN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22689251
CAS Number: 1305208-02-9