Stampa…
Imidazo[1,2-a]pyridin-7-ol
Fornitore: Apollo Scientific
OR305451-250MG OR305451-100MG OR305451-1G
APOSOR305451-250MGEA 200 EUR
APOSOR305451-250MG APOSOR305451-100MG APOSOR305451-1G
Imidazo[1,2-a]pyridin-7-ol
Imidazo[1,2-a]pyridin-7-ol
Formula: C₇H₆N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13176749
CAS Number: 896139-85-8