Methyl (5-butyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR305450-1G
OR305450-100MG
OR305450-250MG
APOSOR305450-1GEA
201
EUR
APOSOR305450-1G
APOSOR305450-100MG
APOSOR305450-250MG
Methyl (5-butyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate 95%
Methyl (5-butyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate
Formula:
C₁₃H₁₇N₃O₂ Punto di fusione: 255…257 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00864534 CAS Number: 14255-87-9 EINECS: 238-133-3 |