Stampa…
Methyl 5-amino-1H-indazole-6-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Amino-6-(methoxycarbonyl)-1H-indazole
OR305443-1G OR305443-250MG
APOSOR305443-1GEA 536 EUR
APOSOR305443-1G APOSOR305443-250MG
Methyl 5-amino-1H-indazole-6-carboxylate 95%
Methyl 5-amino-1H-indazole-6-carboxylate
Formula: C₉H₉N₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD24642226
CAS Number: 1000373-79-4