Stampa…
Methyl 8-oxo-1,4-dioxaspiro[4.5]decane-7-carboxylate 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR305438-1G OR305438-250MG
APOSOR305438-1GEA 284 EUR
APOSOR305438-1G APOSOR305438-250MG
Methyl 8-oxo-1,4-dioxaspiro[4.5]decane-7-carboxylate 96%
Methyl 8-oxo-1,4-dioxaspiro[4.5]decane-7-carboxylate
Formula: C₁₀H₁₄O₅
Punto di fusione: 60…61 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03271523
CAS Number: 52506-21-5