Stampa…
5-Phenyl-1,3-thiazol-2-amine
Fornitore: Apollo Scientific
OR305428-1G OR305428-250MG
APOSOR305428-1GEA 40.1 EUR
APOSOR305428-1G APOSOR305428-250MG
5-Phenyl-1,3-thiazol-2-amine
5-Phenyl-1,3-thiazol-2-amine
Formula: C₉H₈N₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00022451
CAS Number: 39136-63-5