Stampa…
4-Hydroxy-2-methoxypyrimidine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Methoxypyrimidin-4-ol, 2-Methoxypyrimidin-4(1H)-one, 2-Methoxypyrimidin-4(3H)-one
OR30542-1G OR30542-250MG
APOSOR30542-1GEA 173 EUR
APOSOR30542-1G APOSOR30542-250MG
4-Hydroxy-2-methoxypyrimidine 97%
4-Hydroxy-2-methoxypyrimidine
Formula: C₅H₆N₂O₂
Peso molecolare: 126,113 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00128202
CAS Number: 25902-86-7