Stampa…
(6-Aminopyridin-3-yl)acetic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Amino-5-(carboxymethyl)pyridine, 2-(6-Aminopyridin-3-yl)ethanoic acid
OR305409-1G OR305409-250MG
APOSOR305409-1GEA 1090 EUR
APOSOR305409-1G APOSOR305409-250MG
(6-Aminopyridin-3-yl)acetic acid 95%
(6-Aminopyridin-3-yl)acetic acid
Formula: C₇H₈N₂O₂
Peso molecolare: 152,151 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09757480
CAS Number: 39658-45-2