Stampa…
3-(Sulphanylmethyl)pyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR305406-1G OR305406-250MG
APOSOR305406-1GEA 749 EUR
APOSOR305406-1G APOSOR305406-250MG
3-(Sulphanylmethyl)pyridine 95%
3-(Sulphanylmethyl)pyridine
Formula: C₆H₇NS
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01691719
CAS Number: 17617-05-9