Stampa…
6-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Bromo-7-azaindazole
OR305400-250MG OR305400-1G
APOSOR305400-250MGEA 98.9 EUR
APOSOR305400-250MG APOSOR305400-1G
6-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
6-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Formula: C₆H₄BrN₃
Peso molecolare: 198,02 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13178164
CAS Number: 934560-92-6