Stampa…
4-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridin-3-amine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR305364-250MG OR305364-1G
APOSOR305364-250MGEA 141 EUR
APOSOR305364-250MG APOSOR305364-1G
4-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridin-3-amine 97%
4-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridin-3-amine
Formula: C₆H₅BrN₄
Peso molecolare: 213,035 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13177853
CAS Number: 870244-35-2