Stampa…
3-(Aminomethyl)-4,6-dimethylpyridin-2(1H)-one hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
OR305325-1G OR305325-250MG
APOSOR305325-1GEA 59.7 EUR
APOSOR305325-1G APOSOR305325-250MG
3-(Aminomethyl)-4,6-dimethylpyridin-2(1H)-one hydrochloride
3-(Aminomethyl)-4,6-dimethylpyridin-2(1H)-one hydrochloride
Formula: C₈H₁₂N₂O·ClH
Peso molecolare: 188,655 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09053337
CAS Number: 1173081-96-3