6-Methylnaphthalene-1-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR305313-250MG
OR305313-1G
APOSOR305313-250MGEA
531
EUR
APOSOR305313-250MG
APOSOR305313-1G
6-Methylnaphthalene-1-carboxylic acid
6-Methylnaphthalene-1-carboxylic acid
Formula:
C₁₂H₁₀O₂ Peso molecolare: 186,207 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00092712 CAS Number: 6315-19-1 |