Stampa…
3-(Hydroxymethyl)isoxazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR305308-1G OR305308-250MG
APOSOR305308-1GEA 104 EUR
APOSOR305308-1G APOSOR305308-250MG
3-(Hydroxymethyl)isoxazole
3-(Hydroxymethyl)isoxazole
Formula: C₄H₅NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07778413
CAS Number: 89102-73-8