Stampa…
7-Bromo-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 7-Bromo-2,3-dihydro-isoindol-1-one
OR305302-250MG OR305302-1G
APOSOR305302-250MGEA 24.8 EUR
APOSOR305302-250MG APOSOR305302-1G
7-Bromo-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-one 95%
7-Bromo-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-one
Formula: C₈H₆BrNO
Peso molecolare: 212,043 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11848600
CAS Number: 200049-46-3