Stampa…
3-Oxo-2,3-dihydro-1H-isoindole-4-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Oxoisoindoline-4-carboxylic acid, 3-Oxo-4-isoindolinecarboxylic acid
OR305297-250MG OR305297-1G
APOSOR305297-250MGEA 149 EUR
APOSOR305297-250MG APOSOR305297-1G
3-Oxo-2,3-dihydro-1H-isoindole-4-carboxylic acid
3-Oxo-2,3-dihydro-1H-isoindole-4-carboxylic acid
Formula: C₉H₇NO₃
Peso molecolare: 177,157 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11506114
CAS Number: 935269-27-5