Stampa…
1-Oxo-2,3-dihydro-1H-isoindole-5-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR305285-250MG OR305285-1G
APOSOR305285-250MGEA 757 EUR
APOSOR305285-250MG APOSOR305285-1G
1-Oxo-2,3-dihydro-1H-isoindole-5-carboxylic acid
1-Oxo-2,3-dihydro-1H-isoindole-5-carboxylic acid
Formula: C₉H₇NO₃
Peso molecolare: 177,157 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13177824
CAS Number: 23386-40-5