Stampa…
5-Chloroisoindolin-1-one
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Chloro-2,3-dihydro-1-oxo-1H-isoindole, 5-Chloro-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-one
OR305284-1G OR305284-250MG
APOSOR305284-1GEA 168 EUR
APOSOR305284-1G APOSOR305284-250MG
5-Chloroisoindolin-1-one
5-Chloroisoindolin-1-one
Formula: C₈H₆ClNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08234731
CAS Number: 74572-29-5