Stampa…
1H-Indole-3-boronic acid, pinacol ester
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole, 2-(1H-Indol-3-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
OR305200-1G OR305200-250MG
APOSOR305200-1GEA 304 EUR
APOSOR305200-1G APOSOR305200-250MG
1H-Indole-3-boronic acid, pinacol ester
1H-Indole-3-boronic acid, pinacol ester
Formula: C₁₄H₁₈BNO₂
Peso molecolare: 243,109 g/mol
Punto di fusione: 163…165 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09879158
CAS Number: 937366-54-6