Stampa…
2-Iodo-1H-indole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR305199-1G OR305199-500MG
APOSOR305199-1GEA 1080 EUR
APOSOR305199-1G APOSOR305199-500MG
2-Iodo-1H-indole
2-Iodo-1H-indole
Formula: C₈H₆IN
Peso molecolare: 243,044 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD10699391
CAS Number: 26340-49-8