Stampa…
3H-Imidazo[4,5-b]pyridine-6-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR305191-1G OR305191-250MG
APOSOR305191-1GEA 299 EUR
APOSOR305191-1G APOSOR305191-250MG
3H-Imidazo[4,5-b]pyridine-6-carboxylic acid
3H-Imidazo[4,5-b]pyridine-6-carboxylic acid
Formula: C₇H₅N₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06254751
CAS Number: 24638-31-1