Stampa…
5-Amino-3H-imidazo[4,5-b]pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR305186-250MG OR305186-100MG
APOSOR305186-250MGEA 244 EUR
APOSOR305186-250MG APOSOR305186-100MG
5-Amino-3H-imidazo[4,5-b]pyridine
5-Amino-3H-imidazo[4,5-b]pyridine
Formula: C₆H₆N₄
Punto di fusione: 164…167 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11846337
CAS Number: 69825-84-9