Stampa…
4-(1H-Imidazol-2-yl)phenol
Fornitore: Apollo Scientific
OR305176-1G OR305176-250MG
APOSOR305176-1GEA 460 EUR
APOSOR305176-1G APOSOR305176-250MG
4-(1H-Imidazol-2-yl)phenol
4-(1H-Imidazol-2-yl)phenol
Formula: C₉H₈N₂O
Peso molecolare: 160,173 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08668843
CAS Number: 15548-89-7