Stampa…
1-(Imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)ethanone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR305152-250MG OR305152-1G
APOSOR305152-250MGEA 75.4 EUR
APOSOR305152-250MG APOSOR305152-1G
1-(Imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)ethanone 95%
1-(Imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)ethanone
Formula: C₉H₈N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13177175
CAS Number: 29096-64-8