6-Bromo-1-isopropyl-1H-indazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
6-Bromo-1-(prop-2-yl)-1H-indazole
OR305136-1G
OR305136-250MG
APOSOR305136-1GEA
101
EUR
APOSOR305136-1G
APOSOR305136-250MG
6-Bromo-1-isopropyl-1H-indazole 95%
6-Bromo-1-isopropyl-1H-indazole
Formula:
C₁₀H₁₁BrN₂ Peso molecolare: 239,112 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD25460294 CAS Number: 1214900-44-3 |