Stampa…
Methyl 5-bromo-1H-indazole-6-carboxylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Bromo-6-(methoxycarbonyl)-1H-indazole
OR305115-1G OR305115-250MG
APOSOR305115-1GEA 42.3 EUR
APOSOR305115-1G APOSOR305115-250MG
Methyl 5-bromo-1H-indazole-6-carboxylate 97%
Methyl 5-bromo-1H-indazole-6-carboxylate
Formula: C₉H₇BrN₂O₂
Peso molecolare: 255,068 g/mol
Punto di fusione: 148…153 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09749941
CAS Number: 1000342-30-2