Stampa…
3-Acetyl-5-bromo-1H-indazole 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR305110-1G OR305110-250MG
APOSOR305110-1GEA 87 EUR
APOSOR305110-1G APOSOR305110-250MG
3-Acetyl-5-bromo-1H-indazole 96%
3-Acetyl-5-bromo-1H-indazole
Formula: C₉H₇BrN₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07374362
CAS Number: 886363-74-2