Stampa…
4-Chloro-3-methyl-1H-indazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR305098-100MG OR305098-250MG OR305098-50MG
APOSOR305098-100MGEA 72.5 EUR
APOSOR305098-100MG APOSOR305098-250MG APOSOR305098-50MG
4-Chloro-3-methyl-1H-indazole
4-Chloro-3-methyl-1H-indazole
Formula: C₈H₇ClN₂
Peso molecolare: 166.608 g/mol
Punto di fusione: 176…177 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13176960
CAS Number: 16640-87-2