6-Chloro-1H-indazole-3-carboxaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
6-Chloro-1H-indazole-3-carbaldehyde
OR305084-1G
OR305084-250MG
OR305084-5G
APOSOR305084-1GEA
56.8
EUR
APOSOR305084-1G
APOSOR305084-250MG
APOSOR305084-5G
6-Chloro-1H-indazole-3-carboxaldehyde 95%
6-Chloro-1H-indazole-3-carboxaldehyde
Formula:
C₈H₅ClN₂O Peso molecolare: 180,591 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07781580 CAS Number: 885521-37-9 |