Stampa…
5-Chloro-1H-indazole-3-carbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR305083-1G OR305083-250MG
APOSOR305083-1GEA 209 EUR
APOSOR305083-1G APOSOR305083-250MG
5-Chloro-1H-indazole-3-carbaldehyde 95%
5-Chloro-1H-indazole-3-carbaldehyde
Formula: C₈H₅ClN₂O
Peso molecolare: 180,591 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07781535
CAS Number: 102735-84-2