5-Bromo-1H-indazole-3-carbaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
OR305082-1G
OR305082-250MG
APOSOR305082-1GEA
90.2
EUR
APOSOR305082-1G
APOSOR305082-250MG
5-Bromo-1H-indazole-3-carbaldehyde
5-Bromo-1H-indazole-3-carbaldehyde
Formula:
C₈H₅BrN₂O Peso molecolare: 225,042 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06738287 CAS Number: 201227-38-5 |