Stampa…
4-(Chloromethyl)-1H-indazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR305069-250MG OR305069-1G
APOSOR305069-250MGEA 116 EUR
APOSOR305069-250MG APOSOR305069-1G
4-(Chloromethyl)-1H-indazole
4-(Chloromethyl)-1H-indazole
Formula: C₈H₇ClN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10696785
CAS Number: 944898-78-6