Stampa…
5-(Bromomethyl)-1H-indazole, N1-BOC protected
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR305067-250MG OR305067-500MG
APOSOR305067-250MGEA 944 EUR
APOSOR305067-250MG APOSOR305067-500MG
5-(Bromomethyl)-1H-indazole, N1-BOC protected
5-(Bromomethyl)-1H-indazole, N1-BOC protected
Formula: C₁₃H₁₅BrN₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13183030
CAS Number: 209804-25-1