6-Methoxy-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
6-Methoxybenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
OR305047-250MG
OR305047-1G
APOSOR305047-250MGEA
72.7
EUR
APOSOR305047-250MG
APOSOR305047-1G
6-Methoxy-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
6-Methoxy-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Formula:
C₁₀H₈O₃S Peso molecolare: 208,234 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07371542 CAS Number: 102539-79-7 |