Stampa…
5-Methoxy-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Methoxybenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
OR305046-250MG OR305046-1G
APOSOR305046-250MGEA 119 EUR
APOSOR305046-250MG APOSOR305046-1G
5-Methoxy-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
5-Methoxy-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₈O₃S
Peso molecolare: 208,234 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07371536
CAS Number: 23046-02-8