Stampa…
4-Methoxy-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Methoxybenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
OR305045-250MG OR305045-1G
APOSOR305045-250MGEA 48.1 EUR
APOSOR305045-250MG APOSOR305045-1G
4-Methoxy-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
4-Methoxy-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₈O₃S
Peso molecolare: 208,234 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07371550
CAS Number: 476199-14-1