Stampa…
2-Bromo-6-nitro-1H-benzimidazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR305027-1G OR305027-250MG
APOSOR305027-1GEA 46.6 EUR
APOSOR305027-1G APOSOR305027-250MG
2-Bromo-6-nitro-1H-benzimidazole
2-Bromo-6-nitro-1H-benzimidazole
Formula: C₇H₄BrN₃O₂
Peso molecolare: 242,03 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12911562
CAS Number: 909776-51-8