Stampa…
tert-Butyl 5-bromo-1H-benzimidazole-1-carboxylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: tert-Butyl 5-bromo-1H-benzo[d]imidazole-1-carboxylate
OR305020-1G OR305020-250MG
APOSOR305020-1GEA 221 EUR
APOSOR305020-1G APOSOR305020-250MG
tert-Butyl 5-bromo-1H-benzimidazole-1-carboxylate 97%
tert-Butyl 5-bromo-1H-benzimidazole-1-carboxylate
Formula: C₁₂H₁₃BrN₂O₂
Peso molecolare: 297,148 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13182500
CAS Number: 942590-05-8