Stampa…
tert-Butyl 4-(4-aminobenzyl)piperidine-1-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR305015-1G OR305015-250MG
APOSOR305015-1GEA 395 EUR
APOSOR305015-1G APOSOR305015-250MG
tert-Butyl 4-(4-aminobenzyl)piperidine-1-carboxylate
tert-Butyl 4-(4-aminobenzyl)piperidine-1-carboxylate
Formula: C₁₇H₂₆N₂O₂
Peso molecolare: 290,401 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08460890
CAS Number: 221532-96-3