Stampa…
Methyl 2-iodo-6-methylbenzoate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 6-iodo-o-toluate, 3-Iodo-2-(methoxycarbonyl)toluene
OR305011-1G OR305011-250MG OR305011-5G
APOSOR305011-1GEA 29 EUR
APOSOR305011-1G APOSOR305011-250MG APOSOR305011-5G
Methyl 2-iodo-6-methylbenzoate 97%
Methyl 2-iodo-6-methylbenzoate
Formula: C₉H₉IO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08061917
CAS Number: 103440-55-7