Stampa…
3-Methoxy-2-methylbenzeneboronic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (3-Methoxy-2-methylphenyl)boronic acid, 3-Borono-2-methylanisole, 3-Methoxy-2-methylphenylboronic acid, 2-Borono-6-methoxytoluene
OR305006-250MG OR305006-1G
APOSOR305006-250MGEA 71.3 EUR
APOSOR305006-250MG APOSOR305006-1G
3-Methoxy-2-methylbenzeneboronic acid 95%
3-Methoxy-2-methylbenzeneboronic acid
Formula: C₈H₁₁BO₃
Peso molecolare: 165,982 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD18398348
CAS Number: 1313617-76-3