Stampa…
tert-Butyl (3,4-diaminophenyl)carbamate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR305000-1G OR305000-250MG
APOSOR305000-1GEA 763 EUR
APOSOR305000-1G APOSOR305000-250MG
tert-Butyl (3,4-diaminophenyl)carbamate
tert-Butyl (3,4-diaminophenyl)carbamate
Formula: C₁₁H₁₇N₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13182465
CAS Number: 937372-03-7