(S)-5-Methyl-5-azaspiro[2.4]heptane-6-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR304438-1G
OR304438-500MG
APOSOR304438-1GEA
1150
EUR
APOSOR304438-1G
APOSOR304438-500MG
(S)-5-Methyl-5-azaspiro[2.4]heptane-6-carboxylic acid
(S)-5-Methyl-5-azaspiro[2.4]heptane-6-carboxylic acid
Formula:
C₈H₁₃NO₂ Peso molecolare: 155,194 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD30146460 CAS Number: 1860033-47-1 |