Stampa…
(8S)-8-Amino-6-azaspiro[3.4]octan-5-one
Fornitore: Apollo Scientific
OR304435-100MG OR304435-250MG OR304435-500MG
APOSOR304435-100MGEA 389 EUR
APOSOR304435-100MG APOSOR304435-250MG APOSOR304435-500MG
(8S)-8-Amino-6-azaspiro[3.4]octan-5-one
(8S)-8-Amino-6-azaspiro[3.4]octan-5-one
Formula: C₇H₁₂N₂O
Peso molecolare: 140,183 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD29037455
CAS Number: 1810074-93-1