Stampa…
5-Azaspiro[2.3]hexane hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
OR304432-1G OR304432-250MG OR304432-5G
APOSOR304432-1GEA 601 EUR
APOSOR304432-1G APOSOR304432-250MG APOSOR304432-5G
5-Azaspiro[2.3]hexane hydrochloride
5-Azaspiro[2.3]hexane hydrochloride
Formula: C₅H₉N·ClH
Peso molecolare: 119,593 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD27991827
CAS Number: 1536169-63-7